Tlačiť
Chlorid cínatý dihydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30075AP0G0500 30075AP0G1000
LACH30075AP0G0500EA 73.81 EUR
LACH30075AP0G0500 LACH30075AP0G1000
Chlorid cínatý dihydrát
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 246 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149863
Číslo CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861