Tlačiť
Dichroman sodný dihydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30021-CP0-G 30021CP0G10001
LACH30021-CP0-GEA 0 EUR
LACH30021-CP0-G LACH30021CP0G10001
Dichroman sodný dihydrát
Dichroman sodný dihydrát
Vzorec: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Mw: 298
Teplota tavenia: 356.7
Hustota: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149166
Číslo CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
OSN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754