Tlačiť

Peroxid vodíku 30% stabilizovaný

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

10064FT5M05001 10064FT5M10001
LACH10064FT5M05001EA 0 EUR
LACH10064FT5M05001 LACH10064FT5M10001
Peroxid vodíku 30% stabilizovaný
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Teplota varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011333
Číslo CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
OSN: 2014
ADR: 5.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR