Tlačiť
Kyselina dusičná 65%
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10023PT0M5000 10023PT0M1000
LACH10023PT0M5000EA 0 EUR
LACH10023PT0M5000 LACH10023PT0M1000
Kyselina dusičná 65%
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Teplota varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608