Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 35 - 38%
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10033E35M1000 10033F35M2500
LACH10033E35M1000EA 8.82 EUR
LACH10033E35M1000 LACH10033F35M2500
Kyselina chlorovodíková 35 - 38%
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,II