Tlačiť
jod
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30111CP0G0500 30111CP0G1000
LACH30111CP0G0500EA 0 EUR
LACH30111CP0G0500 LACH30111CP0G1000
jod
jod
Vzorec: I₂
Teplota varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036