Tlačiť
Hexametafosforečnan sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Sodium metaphosphate, SHMP
30055CP0G0500 30055CP0G1000
LACH30055CP0G0500EA 12.7 EUR
LACH30055CP0G0500 LACH30055CP0G1000
Hexametafosforečnan sodný
Hexametafosforečnan sodný
Vzorec: Na₆P₆O₁₈
Mw: 611.77
Teplota tavenia: 610
Hustota: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00136045
Číslo CAS: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1