Tlačiť
Butyl nitrite 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 208.18 EUR
H56501.22 H56501.36
Butyl nitrite 95%
Butyl nitrite
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota varu: 78 °C
Hustota: 0,882
Teplota vzplanutia: –13 °C (9 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002058
Číslo CAS: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
OSN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617