Tlačiť
Sulfid sodný hydrát, Analytical Grade
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: di-Sodium sulphide hydrate
30198AP0G0100 30198AP0G0250 30198AP0G0500
LACH30198AP0G0100EA 0 EUR
LACH30198AP0G0100 LACH30198AP0G0250 LACH30198AP0G0500
Sulfid sodný hydrát, Analytical Grade
Sulfid sodný hydrát
Vzorec: Na₂S·xH₂O
Mw: 96.06
Teplota varu: ∼920 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50
Hustota: ∼1.43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149183
Číslo CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
OSN: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829