Tlačiť
Chlorid zinečnatý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
30099CP0G1000 30099CP0G0500
LACH30099CP0G1000EA 12.94 EUR
LACH30099CP0G1000 LACH30099CP0G0500
Chlorid zinečnatý
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185