Tlačiť

Oxid titaničitý

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.

Synonymá: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide

30148AP0G01001 30148AP0G1000
LACH30148AP0G01001EA 0 EUR
LACH30148AP0G01001 LACH30148AP0G1000
Oxid titaničitý
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
Mw: 79.88
Teplota varu: 2900
Teplota tavenia: 1855
Hustota: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR