Tlačiť
Tween® 80 (Polysorbate)
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
40164BT0G0500 40164BT0G1000
LACH40164BT0G0500EA 21.78 EUR
LACH40164BT0G0500 LACH40164BT0G1000
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082107
Číslo CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664