Tlačiť
Síran rtuťnatý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30186AP0G0250 30186-AP0 30186AP0G0100 30186AP0G0500
LACH30186AP0G0250EA 158.44 EUR
LACH30186AP0G0250 LACH30186-AP0 LACH30186AP0G0100 LACH30186AP0G0500
Síran rtuťnatý
Síran rtuťnatý
Vzorec: HgSO₄
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011047
Číslo CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
OSN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914