Tlačiť

Jodid rtuťnatý

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30116AP0G0100 30116AP0G02501
LACH30116AP0G0100EA 40.51 EUR
LACH30116AP0G0100 LACH30116AP0G02501
Jodid rtuťnatý
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
Teplota varu: 354 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 259 °C
Hustota: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011044
Číslo CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
OSN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR