Tlačiť
Rtuť
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30158AT0G0100 30158AT0G1000
LACH30158AT0G0100EA 0 EUR
LACH30158AT0G0100 LACH30158AT0G1000
Rtuť
Rtuť
Vzorec: Hg
Mw: 200.59
Teplota varu: 356.5
Teplota tavenia: –39 °C
Hustota: 13.54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011035
Číslo CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
OSN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925