Tlačiť
Oxid manganičitý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
30142CP0G01001 30142CP0G0500 30142CP0G0100 30142CP0G05001
LACH30142CP0G01001EA 0 EUR
LACH30142CP0G01001 LACH30142CP0G0500 LACH30142CP0G0100 LACH30142CP0G05001
Oxid manganičitý
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
Mw: 86.94
Teplota tavenia: 535
Hustota: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003463
Číslo CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730