Tlačiť
Oxid hořečnatý light
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Magnesia usta
30135AP7G0500 30135AP7G02501 30135AP7G1000
LACH30135AP7G0500EA 28.04 EUR
LACH30135AP7G0500 LACH30135AP7G02501 LACH30135AP7G1000
Oxid hořečnatý light
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
Mw: 40.3
Teplota varu: 3600
Teplota tavenia: 2800
Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011109
Číslo CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700