Tlačiť
Zinc acetate
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování
40123AP0G1000 40123AP0G0500
LACH40123AP0G1000EA 21.51 EUR
LACH40123AP0G1000 LACH40123AP0G0500
Zinc acetate
Zinc acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Zn
Mw: 183.48
Teplota varu: 908
Hustota: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012454
Číslo CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
OSN: 3077
Merck Index: 12,10256