Tlačiť
Chlorid železitý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30100CP0G1000 30100CP0G0500
LACH30100CP0G1000EA 54.55 EUR
LACH30100CP0G1000 LACH30100CP0G0500
Chlorid železitý
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 260 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011005
Číslo CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
OSN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048