Tlačiť
Akrylamid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dodávateľ: TCI
Nebezpečí
Synonymá: Prop-2-enamide
A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 34.37 EUR
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Akrylamid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
Mw: 71.08
Teplota varu: 125°C
Teplota tavenia: 84.5
Teplota vzplanutia: 138
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008032
Číslo CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
OSN: 2074
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency