Tlačiť
Citronan sodný dihydrát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30009AP0G0500 30009AP0G1000
LACH30009AP0G0500EA 12.64 EUR
LACH30009AP0G0500 LACH30009AP0G1000
Citronan sodný dihydrát
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM