Tlačiť
4-Methylmorfolin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: NMM, N-Methylmorpholine
432800010 432801000
432800010.EA 117.13 EUR
432800010. 432801000.
4-Methylmorfolin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
4-Methylmorfolin
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 115…116 °C (750 mmHg)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006175
Číslo CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
OSN: 2535
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA