Tlačiť

Síran kobaltnatý heptahydrát

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonymá: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate

30178AP0G0100 30178AP0G0500
LACH30178AP0G0100EA 11.9 EUR
LACH30178AP0G0100 LACH30178AP0G0500
Síran kobaltnatý heptahydrát
Síran kobaltnatý heptahydrát
Vzorec: CoSO₄·7H₂O
Mw: 281.1
Teplota tavenia: 735
Hustota: 2.03 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149658
Číslo CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR