Tlačiť
Síran stříbrný
Dodávateľ: MACH CHEMIK┴LIE
Nebezpečí
30189AP0G0050 30189AP0G0100 30189AP0G0250 30189AP0G0500 30189AP0G0100
MACH30189AP0G0050EA 0 EUR
MACH30189AP0G0050 MACH30189AP0G0100 LACH30189AP0G0250 LACH30189AP0G0500 LACH30189AP0G0100
Síran stříbrný
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
Teplota varu: 1085 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 655 °C
Hustota: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003407
Číslo CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM