Tlačiť
Hydroxid vápenatý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10007AP0G0500 10007AP0G1000
LACH10007AP0G0500EA 8.1 EUR
LACH10007AP0G0500 LACH10007AP0G1000
Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010901
Číslo CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
OSN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675