Tlačiť
Hydroxid barnatý oktahydrát general purpose reagent
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10002AP0G0250 10002AP0G0500
LACH10002AP0G0250EA 0 EUR
LACH10002AP0G0250 LACH10002AP0G0500
Hydroxid barnatý oktahydrát general purpose reagent
Hydroxid barnatý oktahydrát
Vzorec: Ba(OH)₂·8H₂O
Teplota varu: 780 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78 °C
Hustota: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149152
Číslo CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
OSN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00980