Tlačiť

Šťavelan dvojsodný

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování

40143AP0G1000 40143AP0G0100 40143AP0G0500
LACH40143AP0G1000EA 49.34 EUR
LACH40143AP0G1000 LACH40143AP0G0100 LACH40143AP0G0500
Šťavelan dvojsodný
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
Teplota tavenia: 250…270 °C
Hustota: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012465
Číslo CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR