Tlačiť
Chloristan draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30104CP0G0500 30104CP0G1000
LACH30104CP0G0500EA 0 EUR
LACH30104CP0G0500 LACH30104CP0G1000
Chloristan draselný
Chloristan draselný
Vzorec: ClKO₄
Teplota tavenia: 608 °C
Hustota: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Číslo MDL: MFCD00011362
Číslo CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
OSN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738