Tlačiť

Síran manganatý monohydrát

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonymá: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate

30180AP0G0500 30180AP0G1000
LACH30180AP0G0500EA 62.49 EUR
LACH30180AP0G0500 LACH30180AP0G1000
Síran manganatý monohydrát
Síran manganatý monohydrát
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
Mw: 169.02
Teplota tavenia: 700
Hustota: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149159
Číslo CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR