Síran amonný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
30165AP0G0500
30165AP0G0100
30165AP0G0250
30165AP0G1000
LACH30165AP0G0500EA
6.13
EUR
LACH30165AP0G0500
LACH30165AP0G0100
LACH30165AP0G0250
LACH30165AP0G1000
Síran amonný
Síran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ Mw: 132.14 Teplota tavenia: 336…339 °C Hustota: 1.78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003391 Číslo CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |