Tlačiť
Síran amonný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
30165AP0G0500 30165AP0G0100 30165AP0G0250 30165AP0G1000
LACH30165AP0G0500EA 6.13 EUR
LACH30165AP0G0500 LACH30165AP0G0100 LACH30165AP0G0250 LACH30165AP0G1000
Síran amonný
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Mw: 132.14
Teplota tavenia: 336…339 °C
Hustota: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559