Tlačiť
Síran barnatý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30166AP0G0500 30166AP0G1000
LACH30166AP0G0500EA 12.66 EUR
LACH30166AP0G0500 LACH30166AP0G1000
Síran barnatý
Síran barnatý
Vzorec: BaSO₄
Mw: 233.39
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 1345
Hustota: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003455
Číslo CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997