Tlačiť
Peroxodisíran amonný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30154AP0G0500 30154AP0G1000
LACH30154AP0G0500EA 10.95 EUR
LACH30154AP0G0500 LACH30154AP0G1000
Peroxodisíran amonný
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
Teplota tavenia: 120 °C
Hustota: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003390
Číslo CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
OSN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM