Tlačiť

Peroxodisíran draselný

Dodávateľ: MACH CHEMIK┴LIE
Nebezpečí

30155AP0G0500 30155AP0G1000 30155AP0G1000 30155AP0G0500
MACH30155AP0G0500EA 0 EUR
MACH30155AP0G0500 MACH30155AP0G1000 LACH30155AP0G1000 LACH30155AP0G0500
Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011386
Číslo CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
OSN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR