Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30016-AP0-G 30016AP0G0500 30016AP0G1000
LACH30016-AP0-GEA 0 EUR
LACH30016-AP0-G LACH30016AP0G0500 LACH30016AP0G1000
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744