Tlačiť
Hydroxid draselný, pure
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
10003-CP3-G 10003CP3G0100 10003CP3G0500 10003CP3G1000
LACH10003-CP3-GEA 0 EUR
LACH10003-CP3-G LACH10003CP3G0100 LACH10003CP3G0500 LACH10003CP3G1000
Hydroxid draselný, pure
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806