Tlačiť
Hydroxid draselný general purpose reagent
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10003AP3G0500 10003AP3G1000
LACH10003AP3G0500EA 0 EUR
LACH10003AP3G0500 LACH10003AP3G1000
Hydroxid draselný general purpose reagent
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota varu: 1320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806