Tlačiť
Dusičnan ceričito-amonný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
S33254.PG S33254.99
S33254.PGEA 0 EUR
S33254.PG S33254.99
Dusičnan ceričito-amonný
Dusičnan ceričito-amonný
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Mw: 548.22
Teplota tavenia: 107…108 °C
Hustota: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151121
Číslo CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
OSN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00509