Tlačiť
Fluorid amonný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30047AP0G0500 30047AP0G1000
LACH30047AP0G0500EA 46.13 EUR
LACH30047AP0G0500 LACH30047AP0G1000
Fluorid amonný
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Teplota tavenia: 160 °C
Hustota: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524