Tlačiť
Salicylát sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonymá: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
40137AP0G0250 40137AP0G1000
LACH40137AP0G0250EA 0 EUR
LACH40137AP0G0250 LACH40137AP0G1000
Salicylát sodný
Salicylát sodný
Vzorec: HOC₆H₄COONa
Mw: 160.1
Teplota tavenia: 200
Hustota: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002440
Číslo CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819