Tlačiť

Dusičnan olovnatý

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonymá: Lead dinitrate

30038AP0G0500 30038AP0G0250 30038AP0G1000
LACH30038AP0G0500EA 42.52 EUR
LACH30038AP0G0500 LACH30038AP0G0250 LACH30038AP0G1000
Dusičnan olovnatý
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Mw: 331.21
Teplota tavenia: 450…470 °C
Hustota: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011153
Číslo CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
OSN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR