Tlačiť
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (t-Bu)2PMeHBF4
M-Clarity™ quality level = MQ100
643777-1G 643777-5G
SIAL643777-1GEA 87.72 EUR
SIAL643777-1G SIAL643777-5G
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₉H₂₂BF₄P
Mw: 248.05 g/mol
Číslo MDL: MFCD03840579
Číslo CAS: 479094-62-7