Tlačiť
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1-Ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphonium bromide
A13023.14 A13023.22
A13023.14EA 60.08 EUR
A13023.14 A13023.22
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 30018-16-7 Molecular Formula: C23H24BrO2P Formula Weight: 443.33 Melting Point: ca 130° dec. Beilstein Reference: 3822244
Vzorec: C₂₃H₂₄BrO₂P
Mw: 443.33 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 130 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031605
Číslo CAS: 30018-16-7
EINECS: 250-002-2