Tlačiť
Methyl-4-phenylbenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: p-Phenylbenzoic acid-OMe, Methyl biphenyl-4-carboxylate, Methyl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
A13430.06 A13430.18
A13430.06EA 47.33 EUR
A13430.06 A13430.18
Methyl-4-phenylbenzoate ≥98%
Methyl-4-phenylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 720-75-2 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 1954046 MDL No.: MFCD00017200
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Mw: 212.25 g/mol
Teplota tavenia: 116…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017200
Číslo CAS: 720-75-2
EINECS: 211-954-4