4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
L19721.03
L19721.06
L19721.03EA
57.36
EUR
L19721.03
L19721.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 39234-83-8
Molecular Formula: C7H3ClF3NO4S
Formula Weight: 289.62
Melting Point: 63-65°
Beilstein Reference: 2880842
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094387
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO₄S Teplota tavenia: 63…65 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03094387 Číslo CAS: 39234-83-8 ADR: 8,II |