Tlačiť
ethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
395072-100ML 395072-800ML
SIAL395072-100MLEA 122.74 EUR
SIAL395072-100ML SIAL395072-800ML
ethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Číslo MDL: MFCD00008160
Číslo CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7