Tlačiť
ethylamin 2.0 M in THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 89.05 EUR
H32306.AE H32306.AP
ethylamin 2.0 M in THF
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Hustota: 0,856
Teplota vzplanutia: –34 °C (–29 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008160
Číslo CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
OSN: 2056
ADR: 3,II