Tlačiť
ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
370251000 370258000
370251000.EA 105.09 EUR
370251000. 370258000.
ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Hustota: 0,861 g/cm³
Teplota vzplanutia: –34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008160
Číslo CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M