Tlačiť
ethylamin 2 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
395064-100ML 395064-800ML
SIAL395064-100MLEA 67.79 EUR
SIAL395064-100ML SIAL395064-800ML
ethylamin 2 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Číslo MDL: MFCD00008160
Číslo CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7