2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
A18644.36
A18644.0E
A18644.36EA
75.71
EUR
A18644.36
A18644.0E
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 81-16-3
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Beilstein Reference: 613084
Merck Reference: 14,6406
MDL No.: MFCD00003988
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃S Mw: 223.25 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003988 Číslo CAS: 81-16-3 EINECS: 201-331-5 Merck Index: 14,6406 |