Tlačiť
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03 H32137.06
H32137.03EA 150.21 EUR
H32137.03 H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 328956-61-2 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD06801741
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Mw: 174.37 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06801741
Číslo CAS: 328956-61-2